Fontos dokumentumok
444250
Sigma-Aldrich
MMP Inhibitor I
The MMP Inhibitor I controls the biological activity of MMP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Szinonimák:
MMP Inhibitor I, FN-439
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H34N6O6
Molekulatömeg:
490.55
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
hatékonyság
1 μM IC50
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: 1 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
A tetrapeptidyl hydroxamic acid that inhibits MMP-1 and MMP-8 (IC50 = 1.0 µM), MMP-9 (IC50 = 30 µM) and MMP-3 (IC50 = 150 µM). Retains its activity even after prolonged incubation with PRONASE Protease (Cat. Nos. 53702 or 537088) or human granulocyte elastase.
A tetrapeptidyl hydroxamic acid that inhibits interstitial and granulocyte collagenases (MMP-1 and MMP-8; IC50 = 1 µM), granulocyte gelatinase (MMP-9; IC50 = 30 µM), adn skin fibroblast stromelysin (MMP-3; IC50 = 150 µM). Retains its activity even after prolonged incubation with PRONASE Protease (Cat. No. 53702) or human neutrophil elastase.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
MMP-1, MMP-8
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
4-Abz-Gly-Pro-D-Leu-D-Ala-NH-OH [Abz = aminobenzoyl]
Feloldás
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Hagemamn, T., et al. 2004. Carcinogenesis25, 1543.
Odake, S., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun. 199, 1442.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jörg Weiske et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 289, 175-192 (2004-10-27)
In epidermal cells desmosomes represent major sites of basolateral cell-cell contacts that play an important role for epidermal homeostasis. Excess or damaged cells are often removed by apoptosis. To release apoptotic cells from the tissue, intercellular contacts have to be
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.