SAB5600116
Anti-HA-Tag antibody, Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM305, purified immunoglobulin
Szinonimák:
Human influenza hemagglutinin amino acids 98-106
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RM305, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma
buffered aqueous glycerol solution
technika/technikák
flow cytometry: 0.1-1 μg/mL
immunocytochemistry: 0.1-1 μg/mL
immunohistochemistry: 0.01-0.5 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 0.5-2 μg/mL
western blot: 0.1-1 μg/mL
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)