Fontos dokumentumok
H6533
Anti-HA−Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-HA, Anti-HA, Anti-Influenza Hemagglutinin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HA-7, monoclonal
form
lyophilized powder
kiszerelés
vial of 0.5 mL
koncentráció
5-11 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:4,000 using using HA tagged fusion protein expressed in bacteria, and ECL immunoblotting detection reagent
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- in immunopreciptation and immunostaining of human member 9 of solute carrier family 38 SLC38A9 transfected in HeLa cells
- in immunoblot detection in transfected A375 cells
- is suitable for immunoblotting of nucleosome assembly protein NAP1L1
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2