Fontos dokumentumok
H7411
Anti-HA−FITC antibody, Mouse monoclonal
clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-HA, Anti-HA, Anti-Influenza Hemagglutinin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HA-7, monoclonal
form
buffered aqueous solution
tárolási körülmény
protect from light
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: 1-5 μg/mL using HA tagged fusion protein transfected into mammalian cells fixed with paraformaldehyde.
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- in the labeling of HA-tagged transient receptor potential melastatin 7 (TRPM7) channel protein for immunocytochemistry studies in lymphoblast cell DT40 and human embryonic kidney cells (HEK-293) cells
- in western blotting detection of spindle-associated proteins in Trypanosoma brucei
- in immunostaining of vascular smooth muscle cells (SMCs) for immunocytofluorescence studies
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2