Fontos dokumentumok
SAB2702249
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HA tag antibody produced in mouse
clone GT134, affinity isolated antibody
Szinonimák:
Mouse Anti-Hemagglutinin tag
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
konjugátum:
unconjugated
application:
IP
WB
klón:
GT134, monoclonal
technika/technikák:
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1000-10000
citations:
1
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GT134, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
koncentráció
1mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1000-10000
izotípus
IgG2b
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Immunogén
The immunogen used to generate this antibody corresponds to HA tag
Alkalmazás
Suggested starting dilutions are as follows: IP: 1:100-1:500, WB: 1:1000-1:10000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Egyéb megjegyzések
Purification: Affinity purified by Protein G
Fizikai forma
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Haibo Xiong et al.
Plant communications, 4(5), 100597-100597 (2023-04-02)
Plant growth is coordinately controlled by various environmental and hormonal signals, of which light and gibberellin (GA) signals are two critical factors with opposite effects on hypocotyl elongation. Although interactions between the light and GA signaling pathways have been studied