Fontos dokumentumok
P2921
Monoclonal Anti-Protein A antibody produced in mouse
clone SPA-27, ascites fluid
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Protein A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SPA-27, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: 1:20,000
western blot: suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)