Fontos dokumentumok
SAB5700727
Sigma-Aldrich
Anti-c-Myc Tag Antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
MRTL, MYC, MYCC, bHLHe39, c-Myc
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
WB
faj reaktivitás:
mouse, human, rat
technika/technikák:
western blot: 1:500-1:2000
citations:
Terméknév
Anti-c-Myc antibody produced in rabbit,
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
48
50
faj reaktivitás
mouse, human, rat
koncentráció
1.03 mg/ml
technika/technikák
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MYC(4609)
Általános leírás
The protein encoded by this gene is a multifunctional, nuclear phosphoprotein that plays a role in cell cycle progression, apoptosis and cellular transformation. It functions as a transcription factor that regulates transcription of specific target genes. Mutations, overexpression, rearrangement and translocation of this gene have been associated with a variety of hematopoietic tumors, leukemias and lymphomas, including Burkitt lymphoma. There is evidence to show that alternative translation initiations from an upstream, in-frame non-AUG (CUG) and a downstream AUG start site result in the production of two isoforms with distinct N-termini. The synthesis of non-AUG initiated protein is suppressed in Burkitt′s lymphomas, suggesting its importance in the normal function of this gene.
Immunogén
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human c-Myc (NP_002458.2).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)