SAB2702196
Monoclonal Anti-HA tag antibody produced in mouse
clone GT423, affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-HA Antibody, HA Tag Detection Antibody, Mouse Anti-HA Tag
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GT423, monoclonal
form
buffered aqueous solution
koncentráció
1mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
izotípus
IgG2b
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg