SAB2702217
Monoclonal Anti-HA tag antibody produced in mouse
clone GT4810, affinity isolated antibody
Szinonimák:
Mouse Anti-hemagglutinin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GT4810, monoclonal
form
buffered aqueous solution
koncentráció
1mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
izotípus
IgG2a
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Immunogen
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg