SAB5600193
Anti-HA-Tag-Biotin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM305, purified immunoglobulin
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RM305, monoclonal
recombinant monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: 0.1-1.0 μg/mL
immunofluorescence: 0.1-1.0 μg/mL
immunohistochemistry: 0.01-0.5 μg/mL
western blot: 0.1-1.0 μg/mL
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Immunogen
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2