Fontos dokumentumok
ROAHA
Roche
Anti-HA (12CA5)
from mouse IgG2bκ
Szinonimák:
antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
12CA5, monoclonal
Teszt
>90% (HPLC and SDS-PAGE)
Forma
frozen liquid (11666606001)
lyophilized (11583816001)
kiszerelés
pkg of 200 μg (11583816001)
pkg of 5 mg (11666606001 [1 ml])
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
5 mg/ml (11666606001)
izotípus
IgG2bκ
epitóp szekvencia
YPYDVPDYA
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- Dot blots
- Immunochemistry
- Immunoprecipitation
- Western blotting
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Elkészítési megjegyzés
The following concentrations should be taken as a guideline:
- Dot blot: 0.1 to 1 μg/ml
- Immunfluorescence: 1-10 μg/ml
- Western blot: 0.1 to 1 μg/ml
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Anti-HA Troubleshooting