Fontos dokumentumok
S7809
SKF-96365
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
1-[β-(3-(4-Methoxyphenyl)propoxy)-4-methoxyphenethyl]-1H-imidazole hydrochloride, 1-[2-(4-Methoxyphenyl)-2-[3-(4-methoxyphenyl)propoxy]ethyl]imidazole
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
szín
white
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
H2O: >20 mg/mL
SMILES string
Cl.COc1ccc(CCCOC(Cn2ccnc2)c3ccc(OC)cc3)cc1
InChI
1S/C22H26N2O3.ClH/c1-25-20-9-5-18(6-10-20)4-3-15-27-22(16-24-14-13-23-17-24)19-7-11-21(26-2)12-8-19;/h5-14,17,22H,3-4,15-16H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FWLPKVQUECFKSW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- a nonselective transient receptor potential 6 (TRPC6) blocker in human podocytes
- an antagonist of store-operated Ca2+ influx in neurons
- an inhibitor for transient receptor potential 3 (TRPC3) in mice
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3