SRP3239
GDNF from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Szinonimák:
ATF-1, Glial-Derived Neurotrophic Factor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
molekulatömeg
15 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
szín
white to off-white
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
rat ... GDNF(25453)
Általános leírás
The functional rat GDNF ligand is a disulfide-linked homodimer, of two 15.0kDa polypeptide chains called monomers. Each monomer contains seven conserved cysteine residues, one of which is used for inter-chain disulfide bridging and the others are involved in intramolecular ring formation known as the cysteine knot configuration.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)