Fontos dokumentumok
G1401
Glial Cell Line-derived Neurotrophic Factor from rat
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture, ≥97% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
ATF, Astrocyte-derived trophic factor, GDNF
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Teszt
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
0.10-10 ng/mL
molekulatömeg
~30 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
rat ... Gdnf(25453)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3