309795
DIDS disodium salt
≥85% (HPLC), solid, anion transport inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
DIDS, Disodium Salt, 4,4ʹ-Diisothiocyanostilbene-2,2ʹ-disulfonic Acid, 2Na
About This Item
Javasolt termékek
product name
DIDS, Disodium Salt, Binds covalently and irreversibly to the outer surface of human erythrocyte membranes.
Minőségi szint
Teszt
≥85% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
water: 0.5%
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C16H10N2O6S4/c19-27(20,21)15-7-13(17-9-25)5-3-11(15)1-2-12-4-6-14(18-10-26)8-16(12)28(22,23)24/h1-8H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)/b2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YSCNMFDFYJUPEF-OWOJBTEDSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cl- uptake
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
Horie, S., et al. 1993. Res. Commun. Chem. Pathol. Pharmacol. 79, 117.
Mayinger, P., and Meyer, D.I. 1993. EMBO J. 12, 659.
Catantchik, Z.I., and Rothstein, A. 1974. J. Membr. Biol.15, 207.
WGK
WGK 3