567310-M
SKF-96365, Hydrochloride
Inhibits receptor-mediated Ca2+ entry in activated platelets, neutrophils, and endothelial cells at concentrations that do not affect internal Ca2+ release.
Szinonimák:
SKF-96365, Hydrochloride, 1-[β-[3-(4-Methoxyphenyl)propoxy]-4-methoxyphenethyl]-1H-imidazole, HCl
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: 2 mg/mL
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
[Cl-].[n+H]1c[n](cc1)CC(OCCCc3ccc(cc3)OC)c2ccc(cc2)OC
InChI
1S/C22H26N2O3.ClH/c1-25-20-9-5-18(6-10-20)4-3-15-27-22(16-24-14-13-23-17-24)19-7-11-21(26-2)12-8-19;/h5-14,17,22H,3-4,15-16H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FWLPKVQUECFKSW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Inhibits receptor-mediated Ca2+ entry
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Schwartz, G., et al. 1994. Cell Calcium15, 45.
Cabello, O.A. and Schilling, W.P. 1993. Biochem. J. 295, 357.
Graier, W.F., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun. 186, 1539.
Blayney, L.M., et al. 1991. Biochem. J. 273, 803.
Fasolato, C., et al. 1990. J. Biol. Chem. 265, 20351.
Merritt, J.E., et al. 1990. Biochem. J.271, 515.
WGK
WGK 3