5.34351
CRAC Channel Inhibitor IV, GSK-7975A
Szinonimák:
CRAC Channel Inhibitor IV, GSK-7975A, 2,6-Difluoro-N-(1-(4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzyl)-1H-pyrazol-3-yl)benzamide, CRAC Chanel Blocker, GSK-7975A, GSK7975A
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Biokémiai/fiziológiai hatások
CRAC
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Derler, I., et al. 2013. Cell Calcium.53, 139l.
Gerasimenko, J.V., et al. 2013. PNAS.110, 13186.
Louise, V., et al. 2013. Eur. J. Pharmacol.704, 49.
Ashmole, I., et al. 2012. J. Aller. Clin. Immun.129, 1628.
WGK
WGK 3