100065
2-APB
≥97% (titration), crystalline solid, Ins(1,4,5)P3-induced Ca2+ release inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
2-APB, 2-Aminoethoxydiphenylborate, (2-Aminoethoxy)diphenylborane
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
2-APB, A cell-permeable modulator of Ins(1,4,5)P3-induced Ca2+ release.
Minőségi szint
leírás
RTECS - ED6150000
Teszt
≥97% (titration)
Forma
crystalline solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL
95% ethanol: 25 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
B(OCCN)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C14H16BNO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,16H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BLZVCIGGICSWIG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Ins(1,4,5)P3-induced Ca2+ release
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Gregory, R.B., et al. 2001. Biochem. J.354, 285.
Ma, H.T., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 18888.
Ascher-Landsberg, S., et al. 1999. Biochem. Biophys. Res. Commun.264, 979.
Maruyama, T., et al. 1997. J. Biochem.122, 498.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3