Fontos dokumentumok
S101
(R)-(+)-SKF-38393 hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]22/D +16.1°, c = 1.2 in methanol(lit.)
tárolási körülmény
desiccated
szín
off-white to light tan
oldhatóság
0.1 M HCl: 1.2 mg/mL
ethanol: 3.4 mg/mL
H2O: 5 mg/mL
aqueous base: unstable
SMILES string
Cl.Oc1cc2CCNC[C@H](c3ccccc3)c2cc1O
InChI
1S/C16H17NO2.ClH/c18-15-8-12-6-7-17-10-14(13(12)9-16(15)19)11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,8-9,14,17-19H,6-7,10H2;1H/t14-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YEWHJCLOUYPAOH-PFEQFJNWSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Vigyázat
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)