Fontos dokumentumok
S7672
Sarcosine
≥98%, suitable for HPLC, BioXtra
Szinonimák:
N-Methylglycine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Sarcosine, BioXtra
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.1%
szín
white
mp
208-212 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.5%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.1%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
alkalmazás(ok)
cell analysis
SMILES string
CNCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-4-2-3(5)6/h4H,2H2,1H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FSYKKLYZXJSNPZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Glyphosate resistance and biodegradation by Burkholderia cenocepacia CEIB S5-2.: This study explores the role of sarcosine in glyphosate resistance and biodegradation by Burkholderia cenocepacia CEIB S5-2, highlighting its potential in environmental biotechnology (Díaz-Soto et al., 2024).
- CYP116B5-SOX: An artificial peroxygenase for drug metabolites production and bioremediation.: Sarcosine is utilized in developing a novel artificial peroxygenase, enhancing bioremediation and drug metabolite production applications (Giuriato et al., 2024).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)