Fontos dokumentumok
8.41505
Sigma-Aldrich
L-Norvaline
for synthesis
Szinonimák:
L-Norvaline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H11NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
117.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
229-543-3
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
crystals
mp
>310 °C
oldhatóság
48.7 g/L
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=7 in HCl 20%ig): +23.0 - +26.0 °
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3