P4404
Polyguanylic acid potassium salt
lyophilized powder
Szinonimák:
Poly(G) potassium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
enzyme from (synthesis)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (TLC)
form
lyophilized powder
minőség
≤5% free nucleotides
oldhatóság
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- as a ligand for surface neuropilin-1 (NRP1) for internalization studies
- for intercalation studies with trisubstituted and disubstituted triazole-linked phenyl derivatives CL41, CL42 and CL2r50 using voltammetry method
- as a synthetic polynucleotide for agarose gel electrophoresis analysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3