Fontos dokumentumok
8.52259
Sigma-Aldrich
(9-Fluorenylmethyl) chloroformate
Novabiochem®
Szinonimák:
(9-Fluorenylmethyl) chloroformate, (9-Fluorenylmethyl) chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenmethyl ester, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H11ClO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
258.70
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
249-313-6
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
mp
60-63 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C15H11ClO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Reagent for introduction of the Fmoc protecting group [1].
Literature references
[1] L.A.Carpino et al. (1987) Acc. Chem. Res., 20, 401.
Analízis megjegyzés
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3