Fontos dokumentumok
P9528
Polyuridylic acid potassium salt
Szinonimák:
Poly(U) potassium salt
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
oldhatóság
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2[c]([nH][c](cc2)=O)=O)(O)O
InChI
1S/C9H13N2O9P/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,10,12,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DJJCXFVJDGTHFX-XVFCMESISA-N
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)