Fontos dokumentumok
53721
DL-Norvaline
analytical standard
Szinonimák:
DL-2-aminopentanoic acid, DL-nor-Val, Norval, (±)-2-Aminopentanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (HPLC)
98.5-101.5% (NT)
form
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]25/D 0.00±0.10°, c = 2 in 5 M HCl
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
analit kémiai osztály(ok)
amino acids, peptides, proteins
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white to off-white
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
SMILES string
CCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?