O4386
L-Ornithine monohydrochloride
≥99%, BioXtra
Szinonimák:
(S)-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Ornithine monohydrochloride, BioXtra, ≥99%
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder
szennyeződések
ammonia- and citrulline-free, essentially free
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.1%
szín
white
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, faintly yellow
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1