Fontos dokumentumok
SCP0217
Sigma-Aldrich
PPlases Substrate, fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C37H44N5O9
Molekulatömeg:
702.77
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.32
Terméknév
PPlases Substrate, fluorogenic,
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
lyophilized
összetétel
Peptide Content, ≥80%
tárolási körülmény
protect from light
tárolási hőmérséklet
−20°C
Amino Acid Sequence
Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-AMC
Alkalmazás
Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-pNA, colorimetric and Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-AMC, fluorogenic are used as substrates for peptidyl-prolyl cis/trans isomerases (PPIases, EC: 5.2.1.8).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)