Összes fotó(1)
Key Documents
573462
Sigma-Aldrich
Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe-p-nitroanilide
Sensitive chromogenic substrate for human leukocyte cathepsin G that is not reactive with elastase.
Szinonimák:
Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe-p-nitroanilide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C30H36N6O9
CAS-szám:
Molekulatömeg:
624.64
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C30H36N6O9/c1-18(31-25(37)14-15-26(38)39)27(40)32-19(2)30(43)35-16-6-9-24(35)29(42)34-28(41)23(17-20-7-4-3-5-8-20)33-21-10-12-22(13-11-21)36(44)45/h3-5,7-8,10-13,18-19,23-24,33H,6,9,14-17H2,1-2H3,(H,31,37)(H,32,40)(H,38,39)(H,34,41,42)/t18-,19-,23-,24-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NZSFNPKTEBHXQS-WJNSRDFLSA-N
Általános leírás
Sensitive chromogenic substrate for human leukocyte cathepsin G that is not reactive with elastase. Also, sensitive substrate for chymotrypsin, capable of detecting nanogram amounts.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Chromogenic substrate for human leukocyte cathepsin G
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Barrett, A.J. 1981. Methods Enzymol.80, 561.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3