Fontos dokumentumok
S4696
SB-505124 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-(5-Benzo[1,3]dioxol-5-yl-2-tert-butyl-3H-imidazol-4-yl)-6-methylpyridine hydrochloride hydrate
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
kezdeményező
GlaxoSmithKline
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cc1cccc(n1)-c2[nH]c(nc2-c3ccc4OCOc4c3)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H21N3O2.ClH.H2O/c1-12-6-5-7-14(21-12)18-17(22-19(23-18)20(2,3)4)13-8-9-15-16(10-13)25-11-24-15;;/h5-10H,11H2,1-4H3,(H,22,23);1H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DIDCCMVWCVRTNB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)