Fontos dokumentumok
SML0116
GW788388 Hydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-{4-[3-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-pyridin-2-yl}-N-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)benzamide hydrate
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥8 mg/mL
kezdeményező
GlaxoSmithKline
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.O=C(NC1CCOCC1)c2ccc(cc2)-c3cc(ccn3)-c4c[nH]nc4-c5ccccn5
InChI
1S/C25H23N5O2.H2O/c31-25(29-20-9-13-32-14-10-20)18-6-4-17(5-7-18)23-15-19(8-12-27-23)21-16-28-30-24(21)22-3-1-2-11-26-22;/h1-8,11-12,15-16,20H,9-10,13-14H2,(H,28,30)(H,29,31);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZRJMBZMFKADGR-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3