Fontos dokumentumok
A3734
1-Azakenpaullone
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
9-Bromo-7,12-dihydro-pyrido[3′,2′:2,3]azepino[4,5-b]indol-6(5H)-one
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
protect from light
szín
gray-brown
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1CC2=C(NC3=C2C=C(Br)C=C3)C4=C(C=CC=N4)N1
InChI
1S/C15H10BrN3O/c16-8-3-4-11-9(6-8)10-7-13(20)18-12-2-1-5-17-15(12)14(10)19-11/h1-6,19H,7H2,(H,18,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NTSBZVCEIVPKBJ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) is a highly conserved family of serine/threonine kinases for over 100 proteins in many pathways. See a list of accepted GSK-3 modulators and related products.
We offer many products related to PKB/Akt for your research needs.