Fontos dokumentumok
SML0084
IM-12
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-(4-Fluorophenylethylamino)-1-methyl-4-(2-methyl-1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
yellow-orange
oldhatóság
DMSO: ≥9 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN1C(=O)C(NCCc2ccc(F)cc2)=C(C1=O)c3c(C)[nH]c4ccccc34
InChI
1S/C22H20FN3O2/c1-13-18(16-5-3-4-6-17(16)25-13)19-20(22(28)26(2)21(19)27)24-12-11-14-7-9-15(23)10-8-14/h3-10,24-25H,11-12H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZKJAZFUFPPSFCO-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.