Fontos dokumentumok
A4847
Alsterpaullone
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
9-Nitro-7,12-dihydroindolo-[3,2-d][1]benzazepin-6(5)-one
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
yellow to brown
oldhatóság
DMSO: ≥10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc2[nH]c-3c(CC(=O)Nc4ccccc-34)c2c1
InChI
1S/C16H11N3O3/c20-15-8-12-11-7-9(19(21)22)5-6-14(11)18-16(12)10-3-1-2-4-13(10)17-15/h1-7,18H,8H2,(H,17,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OLUKILHGKRVDCT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Gsk3b(84027)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)