Fontos dokumentumok
A3230
AR-A014418
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
N-(4-Methoxybenzyl)-N′-(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)urea
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
szín
off-white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL, clear, light yellow
H2O: insoluble
kezdeményező
AstraZeneca
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(CNC(=O)Nc2ncc(s2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C12H12N4O4S/c1-20-9-4-2-8(3-5-9)6-13-11(17)15-12-14-7-10(21-12)16(18)19/h2-5,7H,6H2,1H3,(H2,13,14,15,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YAEMHJKFIIIULI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.