10478-U
Carboxen® Carbon Adsorbent
matrix Carboxen® 1000, 60-80 mesh, bottle of 10 g
Szinonimák:
carbon adsorbent, CMS, 40-60 mesh
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Carboxen® Adsorbent, matrix Carboxen® 1000, 60-80 mesh, bottle of 10 g
termékcsalád
Carboxen®
Minőségi szint
Forma
powder
kiszerelés
bottle of 10 g
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
~1200 m2/g
Mátrix
Carboxen® 1000
mátrix aktív csoport
carbon
részecskeméret
60-80 mesh
pórusméret
~0.16 cm3/g mesoporosity
~0.25 cm3/g macroporosity
~0.44 cm3/g microporosity
~10-12 Å pore diameter
sűrűség
~0.47 g/mL (free fall density)
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Spherical
- Hard (ball pan hardness >98%)
- Stable up to 400°C
- High purity
- Easy to pack
- Stable over entire pH range
- Do not create backpressure
- High osmotic shock stability
- Tapered pore sizing (from macro- to meso- to micro-)
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Cikkek
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.