361549
GSK-3β Inhibitor VIII
The GSK-3β Inhibitor VIII, also referenced under CAS 487021-52-3, controls the biological activity of GSK-3β. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
GSK-3β Inhibitor VIII, AR-A014418, N-(4-Methoxybenzyl)-Nʹ-(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)urea
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C12H12N4O4S/c1-20-9-4-2-8(3-5-9)6-13-11(17)15-12-14-7-10(21-12)16(18)19/h2-5,7H,6H2,1H3,(H2,13,14,15,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YAEMHJKFIIIULI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Gsk-3β
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Bhat, R., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 45937.
WGK
WGK 3