Fontos dokumentumok
S1885
Suberic acid bis(N-hydroxysuccinimide ester)
≥95%, powder
Szinonimák:
Disuccinimidyl suberate, Disuccinimidyl octanedioate, Disuccinimidyl suberate (DSS)
Teszt
≥95%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
oldhatóság
chloroform: 50 mg/mL
DMF: soluble
aqueous buffer: slightly soluble (may require 5-10% organic solvent in coupling mixture.)
funkcionális csoport
imide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(CCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C16H20N2O8/c19-11-7-8-12(20)17(11)25-15(23)5-3-1-2-4-6-16(24)26-18-13(21)9-10-14(18)22/h1-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWIBGKZDAWNIFC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- supplemented in pierce lysis buffer used for immunoprecipitation
- used to conjugate the oligonucleotide standards to gelatin
- used in cross-linking of ASC (apoptosis-associated speck-like protein containing a caspase recruitment domain) oligomers
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?