Fontos dokumentumok
B6917
Bovine Serum Albumin
lyophilized powder, suitable for (for molecular biology), Non-acetylated
Szinonimák:
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
grade
for molecular biology
Teszt
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Forma
lyophilized powder
minőség
deacetylated
molekulatömeg
~66 kDa
tisztítva
heat shock fractionation
kiszerelés
glass bottle of
eredet
USA origin
technika/technikák
electrophoresis: suitable-98% using Agarose
szennyeződések
enzymatic impurity, none detected
pH
7
oldhatóság
water: soluble (50 mg/ml)
alkalmasság
suitable for (for molecular biology)
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
Alkaline Phosphatase free
Alkaline phosphatase and peroxidase, none detected
DNase free
DNase, RNase, and protease, none detected
Peroxidase free
Protease free
RNase free
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component of phosphate buffer saline (PBS) solution for dissolving tumor necrosis factor α (TNFα), which was added as a supplement for culture media
- as a blocking agent to reduce non-specific binding during the albumin sensor assay
- as a blocking agent in the immunofluorescence (IF) assay
- as a protein standard in the Bradford assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
* Alkaline Phosphatase-free
* DNase-free / Exonuclease-free
* Nickase-free / Endonuclease-free
* Peroxidase-free
* Protease-free
* RNase-free
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)