322133
DSP, Water-Soluble
Szinonimák:
3,3-Dithio- bis-(sulfosuccinimidyl)propionate, DTSSP, Sulfo-DSP, 3,3-Dithio-bis-(sulfosuccinimidyl)propionate, DTSSP, Sulfo-DSP
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥94% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
off-white to light tan
oldhatóság
water: 6 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Lee, W.T., and Conrad, D.H. 1985. J. Immunol.134, 518.
D′Souza, S.E., et al. 1988. J. Biol. Chem.263, 3943.
Yamada, H., et al. 1981. Biochem.20, 4836.
Annunziato, M.E., et al. 1993. Bioconjugate Chem.4, 212.
WGK
WGK 2