Merck
QBD10593
Sigma-Aldrich
DBCO-dPEG ®12-MAL
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C52H74N4O17
Molekulatömeg:
1027.16
UNSPSC kód:
51171641
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
form
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)NCCC(N2C3=C(C#CC4=C(C2)C=CC=C4)C=CC=C3)=O
Általános leírás
DBCO-dPEG®12-MAL is a versatile heterobifunctional cross-linking reagent used in strain-promoted azide-alkyne cycloaddition (SPAAC) reaction. This approach is also known as copper-free click chemistry. The presence of maleimidopropyl (MAL) functional group in the reagent forms a thiol-ether linkage with sulfhydryl groups.
Tulajdonságok és előnyök
DBCO-dPEG ®₁₂-MAL can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by using copper-free "click" chemistry with the DBCO and reaction of the maleimide with a free thiol.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)