Fontos dokumentumok
S0508
Sulfamonomethoxine
Szinonimák:
4-Amino-N-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, 4-Methoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, N1-(6-Methoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamide, SMM
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
szín
white to yellow-white
oldhatóság
methanol: soluble 10 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
parasites
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES string
COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)ncn1
InChI
1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WMPXPUYPYQKQCX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)