Fontos dokumentumok
32091
Sulfamonomethoxine
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
4-Amino-N-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, 4-Methoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, N1-(6-Methoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamide, SMM
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤3.0% water
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
SMILES string
COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)ncn1
InChI
1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WMPXPUYPYQKQCX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Tissues, milk and eggs of food-producing animals by ultrasound-assisted extraction (UAE) and liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Food samples of animal origin by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction procedure, SOSLE (salting-out supported liquid extraction) method and nanoflow liquid chromatography high resolution mass spectrometry (LC-HRMS).
- Bovine muscles by hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) combined with LC-MS/MS.
- Commercial eggs by liquid-liquid extraction (LLE), hybrid solid-phase extraction (SPE) and LC-MS/MS.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.