Fontos dokumentumok
S8626
Sulfadiazine
99.0-101.0%
Szinonimák:
4-Amino-N-(2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, N1-(Pyrimidin-2-yl)sulfanilamide
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Solubility - Practically insoluble in water, slightly soluble in acetone, very slightly soluble in ethanol (96 per cent). It dissolves in solutions of alkali hydroxides and in dilute mineral acids.
Minőségi szint
Teszt
99.0-101.0%
form
powder or crystals
szín
white to faint yellow, faint pink
mp
253 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
96% ethanol: very slightly soluble
acetone: slightly soluble
water: practically insoluble
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ncccn2
InChI
1S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2,(H,12,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SEEPANYCNGTZFQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2