D5207
Doxycycline hyclate
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Szinonimák:
Doxycycline hyclate, α-6-Deoxy-5-hydroxytetracycline, Doxycycline hydrochloride hemiethanolate hemihydrate, Vibramycin Hyclate
About This Item
Javasolt termékek
product name
Doxycycline hyclate, Suitable for Cell Culture
Minőségi szint
form
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CCO.C[C@@H]1C2[C@H](O)C3[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]3(O)C(O)=C2C(=O)c4c(O)cccc14.C[C@@H]5C6[C@H](O)C7[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]7(O)C(O)=C6C(=O)c8c(O)cccc58
InChI
1S/2C22H24N2O8.C2H6O.2ClH.H2O/c2*1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;1-2-3;;;/h2*4-7,10,14-15,17,25,27-29,32H,1-3H3,(H2,23,31);3H,2H2,1H3;2*1H;1H2/t2*7-,10?,14?,15-,17-,22-;;;;/m00..../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HALQELOKLVRWRI-ZVACAFRPSA-N
Általános leírás
Chemical structure: tetracycline
Doxycycline hyclate belongs to the second generation of tetracycline antibiotics family. Doxycycline hyclate shows minimal side effects upon usage. It is effective for the treatment of recurrent aphthous stomatitis (RAS) and promotes speedy recovery.
Alkalmazás
Doxycycline hyclate is a synthetic oxytetracycline derivative. It has been used to eliminate Borrelia burgdorferi and Anaplasma phagocytophilum in rodent reservoirs and to eliminate Ixodes scapularis ticks. It is a broad spectrum inhibitor used to inhibit matrix metalloproteinases (MMP), such as type 1 collagenase in studies on wound healing and tissue remodeling.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Activity Spectrum: Effective against a broad spectrum inhibitor of matrix metalloproteinases in vivo.
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3