Fontos dokumentumok
67126
Oxolinic acid
analytical standard
Szinonimák:
5,8-Dihydro-5-ethyl-8-oxo-1,3-dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
InChI
1S/C13H11NO5/c1-2-14-5-8(13(16)17)12(15)7-3-10-11(4-9(7)14)19-6-18-10/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KYGZCKSPAKDVKC-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.