Fontos dokumentumok
31739
Sulfisoxazole
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
4-Amino-N-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)benzenesulfonamide, N1-(3,4-Dimethyl-5-isoxazolyl)sulfanilamide, Sulfafurazole
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cc1noc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1C
InChI
1S/C11H13N3O3S/c1-7-8(2)13-17-11(7)14-18(15,16)10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6,14H,12H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHUHCSRWZMLRLA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Honey after acidic hydrolysis by using post-column derivatization and high performance liquid chromatography (HPLC)-fluorescence detection.
- Hospital, urban wastewater and river water by automated off-line solid phase extraction (SPE) followed by analysis using ultra-high-performance liquid chromatography combined with quadrupole linear ion trap tandem mass spectrometry (UHPLC-QqLIT).
- Foodstuffs of animal origin by UHPLC coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS).
- Raw milk samples by SPE followed by UPLC equipped with time of flight mass spectrometry (TOF MS).
Javasolt termékek
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.