Fontos dokumentumok
S6252
Sulfapyridine
≥99.0%
Szinonimák:
4-Amino-N-[2-pyridyl]benzene sulfonamide, N1-(Pyridin-2-yl)sulfanilamide
Teszt
≥99.0%
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccccn2
InChI
1S/C11H11N3O2S/c12-9-4-6-10(7-5-9)17(15,16)14-11-3-1-2-8-13-11/h1-8H,12H2,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GECHUMIMRBOMGK-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?