Fontos dokumentumok
S6256
Sulfamethazine
99.0-101.0% (on dried basis)
Szinonimák:
4,6-Dimethylsulfadiazine, 4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, Sulfadimethyldiazine, Sulfadimidine
Teszt
99.0-101.0% (on dried basis)
Forma
powder or crystals
tárolási körülmény
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
szín
white to off-white
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ASWVTGNCAZCNNR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)