1617420
USP
Sotalol Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N-(4-Formylphenyl)methanesulfonamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sotalol
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C8H9NO3S/c1-13(11,12)9-8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6,9H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DANYPOSRRWSVPY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Sotalol Hydrochloride Tablets
- Sotalol Hydrochloride
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3