Fontos dokumentumok
RAB0480
Rat Tumor Necrosis Factor α ELISA Kit
for cell and tissue lysates
Szinonimák:
Cachectin, TNF-alpha, Tumor necrosis factor alpha
About This Item
Javasolt termékek
faj reaktivitás
rat
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 25 pg/mL
standard curve range: 82.3-20000 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
rat ... Tnf(24835)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
- RABDIL6ELISA 5X Sample Diluent Buffer (Item D2)Biztonsági adatlap
- RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)Biztonsági adatlap
- RABLYSIS12X Cell Lysis Buffer (Item J)Biztonsági adatlap
- RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
- RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
- RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?